Documenti fondamentali
BR473500
BRAND® spotting tile
Sinonimo/i:
Microscopy, Spotting tile
Scegli un formato
1 EA
CHF 103.00
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 103.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Materiali
glass
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 473500
Diam. cavità
20-22 mm
Misura
130 mm × 100 mm × 6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Soda-lime glass spotting tile with 12 cavities of diameter 20-22 mm
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)