Documenti fondamentali
BR43088
BRAND® glass bottle-top tilt pipette dispenser
without bottle
Sinonimo/i:
Automatic pipettes
Scegli un formato
1 EA
CHF 105.00
CHF 105.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 105.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 105.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
Calibrated to deliver (TD, Ex)
without bottle
Produttore/marchio commerciale
BRAND 43088
Volume
100 mL
Colore
green markings
Raccordi
(29/32)
Descrizione generale
Calibrated to deliver (TD, Ex). Inscriptions in green enamel. The automatic dispenser is particularly well-suited for dispensing suspensions. Delivery range approximately +/- 10%.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)