BR37241
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® class A DE-M marking
capacity 10 mL, joint: 7/16, polypropylene stopper
Scegli un formato
CHF 37.50
Scegli un formato
About This Item
CHF 37.50
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Giunto
joint ST/NS neck7/16
joint: 7/16
Caratteristiche
class A DE-M marking. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37241
Capacità
10 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)