BR36406
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask trapezoidal
capacity 20 mL, polypropylene stopper, joint: ST/NS 10/19
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
Scegli un formato
CHF 49.40
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 49.40
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene stopper
transparent borosilicate glass 3.3 flask
Giunto
joint: ST/NS10/19
Caratteristiche
accuracy class A
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 36406
Capacità
20 mL
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)