Documenti fondamentali
BR23724
BRAND® spare burette for automatic burette Dr. Schilling
size 50 mL, amber
Sinonimo/i:
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Scegli un formato
1 EA
CHF 67.20
CHF 67.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 67.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
CHF 67.20
Check Cart for Availability
Materiali
AR-Glass
amber
Descrizione
SILBERBRAND
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23724
Lunghezza
580 mm
Misura
50 mL
Categorie correlate
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)