BR155550
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 125 mm × 100 mm × 19 mm, diamond
Sinonimo/i:
Dishes, Weighing dishes
Scegli un formato
CHF 117.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 117.00
Prodotti consigliati
Materiali
diamond
polystyrene
Confezionamento
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 155550
Lungh. × Largh. × Alt.
125 mm × 100 mm × 19 mm
Lungh. × Largh. vaschetta
125 mm × 100 mm
Volume
100 mL
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)