BR155542
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 80 mm × 80 mm × 23 mm, square
Sinonimo/i:
Dishes, Weighing dishes
Scegli un formato
CHF 69.90
Scegli un formato
About This Item
CHF 69.90
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
square
Confezionamento
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 155542
Lungh. × Largh. × Alt.
80 mm × 80 mm × 23 mm
Lungh. × Largh. vaschetta
80 mm × 80 mm
Volume
100 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)