Documenti fondamentali
BR122750
BRAND® Media Bottle Cap
polypropylene cap, for 500 mL bottle, pack of 10 ea
Scegli un formato
10 EA
CHF 38.10
CHF 38.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 38.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 38.10
Check Cart for Availability
Materiali
polypropylene cap
Giunto
Joints threaded cap (GL56)
Caratteristiche
for 500 mL bottle
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 122750
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)