Documenti fondamentali
BMSW3120
Benchmark Compact Anti Static Ionizer
AC/DC input 115 V
Sinonimo/i:
ionizer, anti static, balance, accuris
About This Item
Codice UNSPSC:
41103400
NACRES:
NA.74
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific W3120
Descrizione generale
Compact Anti Static Ionizer
Applicazioni
Removing static from balances
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)