Documenti fondamentali
BMSW1000100
Sigma-Aldrich
Accuris F1 Grade Calibration Weight
100 g
Sinonimo/i:
milligram calibration weight, top pan balance weight, top pan calibration
Scegli un formato
1 EA
CHF 85.10
CHF 85.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 85.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
CHF 85.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific W1000-100
Descrizione generale
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Note legali
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)