Documenti fondamentali
BMSE1200E
Benchmark myGel InstaView Gel Tank with Blue LED Illuminator
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Sinonimo/i:
protein separation, gel imaging, gel casting, transillumination
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E1200-E
Descrizione generale
myGel InstaView Gel Tank allows users to view sample migration during electrophoresis. Includes gel tank, casting set, blue LED transilluminator, orange filter cover and imaging enclosure. Compatible with any basic power supply
Applicazioni
Electrophoresis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)