BMSE1200CS1
Benchmark Extra casting set for myGel ”InstaView”
for use with 10.5x10cm and 10.5x6cm gels
Sinonimo/i:
gel casting kit
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E1200-CS1
Compatibilità
for use with 10.5x10cm and 10.5x6cm gels
Descrizione generale
Casting set for myGel electrophroresis systems. Includes stand, trays, E1101COMB1 doublesided combs
Applicazioni
myGel, casting, electrophoresis, agarose
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)