Documenti
BMSD1133G
Benchmark Bulk Garnet Shards
acid washed
Sinonimo/i:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
(Garnet shards)
Confezionamento
pkg of 250 g
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1133-G
Compatibilità
BeadBug and BeadBlaster
Descrizione generale
Loose, bulk garnet shards, acid washed for homogenization
Applicazioni
bead, homogenization, lysis, garnet, shard, TriplePure, BeadBug, BeadBlaster
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3