Documenti fondamentali
BMSB3D1320
Sigma-Aldrich
BioMixer 3D Fixed speed Nutating Shaker
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
Tilt Angle: +/-20 degrees
work surface: dimpled rubber mat
Caratteristiche
capacity 3.5 lb (load capacity)
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific B3D1320
Parametri
24 rpm speed
Largh. × prof. × alt.
12 in. × 12 in. × 8.3 in.
Descrizione generale
  • "Nutating" motion for thorough, uniform mixing
  • Includes autoclavable dimpled mat, perfect for blood and centrifuge tubes
  • Stacking platforms and flat mats are available
  • Safe for incubator or cold room use
Note legali
BioMixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)