Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
BMSB2402EUK
Benchmark BeadBath Duo
bath capacity 2 L, AC/DC input 230 V, UK plug
Sinonimo/i:
dry bath, block heater
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific B2402-E-UK
Parametri
temp. limit at +0.2 °C
temp. range at Ambient +5 to 100 °C
Capacità bagno
2 L
Descrizione generale
2L digitally controlled bath with dual modes for water or beads. Temperature range ambient +5° to 80°C (max 70°C in bead mode).
Applicazioni
Heating of laboratory liquids in various containers
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)