Documenti fondamentali
BLN00071
Sigma-Aldrich
7-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Scegli un formato
1 G
CHF 2’410.00
CHF 2’410.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 2’410.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClN3
Peso molecolare:
153.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
CHF 2’410.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
Clc1cncc2cn[nH]c12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-8-1-4-2-9-10-6(4)5/h1-3H,(H,9,10)
APDMSWSXGSRFCJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)