Documenti
BLN00067
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrIN3
Peso molecolare:
323.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
IC1=NNC2=C1C=CN=C2Br
InChI
1S/C6H3BrIN3/c7-5-4-3(1-2-9-5)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
RAGDXYJRZOFKCT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3