Documenti fondamentali
BAH369300050
Sterileware sampling spatula
polystyrene, extra long, sterile
Scegli un formato
50 EA
CHF 107.00
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
CHF 107.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H36930-0050
Lungh. complessiva
356 mm (14 in.)
Lunghezza impugnatura
102 mm (4 in.)
Descrizione generale
One-piece spatula is molded from rigid, white polystyrene and retains approximately 15cc of material. Shape allows easy transfer of sample to container. Use to sample directly from production line or containers including bags and drums.
  • V-shaped spatula is perfect for sampling granulated or semi solid material
  • Sterile and individually packaged
  • One time use averts cross contamination
  • Sharp point will pierce most packaging
Note legali
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)