Documenti fondamentali
BAH195080000
SP Bel-Art® Straight Tubing Connectors
tubing I.D. 0.25 in. (6 mm)
Sinonimo/i:
connectors, tubing, tubing coupler
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H19508-0000
Lungh. × largh.
1.625 in. (41.3 mm) × 0.3125 in. (7.9 mm)
D.I. tubo
0.25 in. (6 mm)
Descrizione generale
These straight fittings ensure a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.).
Caratteristiche e vantaggi
  • Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases.
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)