BAF187990000
Scienceware® test tube capper
Polypropylene with vinyl covered handhold
Scegli un formato
CHF 67.60
Scegli un formato
About This Item
CHF 67.60
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18799-0000
diam. × alt.
4.4 cm × 8.9 cm
Descrizione generale
- Capping can be performed with test tubes in a rack or while being held in the hand
- Designed for use with recessed center test tube caps
- Polypropylene with vinyl covered handhold
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)