Documenti fondamentali
BAF170940050
Scienceware® Aquet® liquid detergent
pkg of 20 L ((5 Gal))
Sinonimo/i:
liquid detergent
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 1 ea
pkg of 20 L ((5 Gal))
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F17094-0050
Caratteristiche e vantaggi
  • Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution3.8 liter (1 gallon) bottle comes with 473ml (16oz) working solution dispenser bottle.
  • 20 liter (5 gallon) Cubitainer® for frequent users
  • Not for use in automatic dishwashers
  • Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution
  • 3.8 liter (1 gallon) bottle comes with 473ml (16oz) working solution dispenser bottle.
  • 20 liter (5 gallon) Cubitainer® for frequent users
  • Not for use in automatic dishwashers
Note legali
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Cubitainer is a registered trademark of Zacros America, Inc.
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)