BAF133820000
Wet surface pen
pack of 1 ea
Scegli un formato
CHF 48.80
Scegli un formato
About This Item
CHF 48.80
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F13382-0000
Categorie correlate
Descrizione generale
- Utilize to make notes on wet surfaces
- Will record data underwater
- Mark slots on wet Southern, Northern and Western blots
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)