Documenti fondamentali
B6352
Sigma-Aldrich
7,8-Benzo-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Sinonimo/i:
β-Tetralone hydantoin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)C2(CCc3ccccc3C2)N1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)