Documenti
B52603
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-pyridyl)ethylene
97%
Sinonimo/i:
2,2′-Vinylenedipyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
P. eboll.
150-160 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
118-119 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(\C=C\c2ccccn2)nc1
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-9-13-11(5-1)7-8-12-6-2-4-10-14-12/h1-10H/b8-7+
HKEOCEQLCZEBMK-BQYQJAHWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3