Documenti fondamentali
B27609
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxygramine
98%
Sinonimo/i:
5-Benzyloxy-3-(dimethylaminomethyl)indole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Punto di fusione
137-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)