Documenti fondamentali
B2608
Sigma-Aldrich
1,9-Benz-10-anthrone
technical grade
Sinonimo/i:
7H-Benz[de]anthracen-7-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
Beilstein:
1455646
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Punto di fusione
168-170 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2-c3cccc4cccc1c34
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)