B22852
Benzylhydrazine dihydrochloride
97%
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
143-145 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Cl.NNCc1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2.2ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5,9H,6,8H2;2*1H
MSJHOJKVMMEMNX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3