Documenti
B22704
Sigma-Aldrich
N-Benzylglycine ethyl ester
97%
Sinonimo/i:
Ethyl (benzylamino)acetate
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2NHCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.24
Beilstein:
2104816
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
colorless to yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
P. eboll.
140-142 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)9-12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves