ALD01708
3-methyl-N-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)aniline
About This Item
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(CC(C)(C)C)(C)NC1=CC(C)=CC=C1
InChI
1S/C15H25N/c1-12-8-7-9-13(10-12)16-15(5,6)11-14(2,3)4/h7-10,16H,11H2,1-6H3
WVIWUTRLDSRXBX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)