ALD01678
N-(4-(benzyloxy)-2-methylbutan-2-yl)-4-bromoaniline
About This Item
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1=CC=C(NC(C)(CCOCC2=CC=CC=C2)C)C=C1
InChI
1S/C18H22BrNO/c1-18(2,20-17-10-8-16(19)9-11-17)12-13-21-14-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,20H,12-14H2,1-2H3
YBBQTPDKDCKTPG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)