ALD00594
2-Hydroxynicotinaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-pyridine-3-carbaldehyde, TDG4
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
223 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-4-5-2-1-3-7-6(5)9/h1-4H,(H,7,9)
DNTYEVWEOFZXFE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.