Documenti fondamentali
ALD00430
Sigma-Aldrich
1-Naphthalenyl ester fluorosulfuric acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 11.90
CHF 11.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 11.90
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7FO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 11.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Fp: >230°F
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5576
Densità
1.3674 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O=S(OC1=CC=CC2=CC=CC=C21)(F)=O
InChI
1S/C10H7FO3S/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
GEZWNEDYJCOWLU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperature and are not air sensitive.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)