Documenti
ALD00352
Sigma-Aldrich
Boc-2-methoxy-L-phenylalanine
97%
Sinonimo/i:
(S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-3-(2-methoxyphenyl)propanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
157 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC=CC=C1OC)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-11(13(17)18)9-10-7-5-6-8-12(10)20-4/h5-8,11H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
QMHKMTAKTUUKEK-NSHDSACASA-N
Applicazioni
Unnatural amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3