ALD00290
Sodium 2,2-dimethylpropylsulfinate
Sinonimo/i:
DMPS-Na
About This Item
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
>200 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)CS(O[Na])=O
InChI
1S/C5H12O2S.Na/c1-5(2,3)4-8(6)7;/h4H2,1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
KLBOBKWDKHOXNX-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.