Documenti fondamentali
ALD00140
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9FO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
59-63 °C
Stringa SMILE
FS(C1=CC(OC)=C(OC)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H9FO4S/c1-12-7-4-3-6(14(9,10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3
LCEVVNNKUAEPJM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.