Documenti fondamentali
ALD00138
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl2FO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.539
Densità
1.587 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FS(C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H
MEUGNSGWAGTVDJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.