Documenti fondamentali
ALD00124
Sigma-Aldrich
4′-Methoxy-[1,1′-biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11FO3S
Peso molecolare:
266.29
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Stringa SMILE
FS(C(C=C1)=CC=C1C2=CC=C(OC)C=C2)(=O)=O
InChI
1S/C13H11FO3S/c1-17-12-6-2-10(3-7-12)11-4-8-13(9-5-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
GKOAHXFFXWQOBJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)