Documenti fondamentali
ALD00122
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-[1,1′-biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
95%
Sinonimo/i:
4′-Chloro-[1,1′-biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8ClFO2S
Peso molecolare:
270.71
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
132-137 °C
Stringa SMILE
ClC(C=C1)=CC=C1C2=CC=C(S(=O)(F)=O)C=C2
InChI
1S/C12H8ClFO2S/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)17(14,15)16/h1-8H
AHUWHTUOSQXYSU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)