Documenti fondamentali
ALD00120
Sigma-Aldrich
4′-Methyl-[1,1′-biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
95% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11FO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95% (GC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
132-137 °C
Stringa SMILE
CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=C(S(F)(=O)=O)C=C2
InChI
1S/C13H11FO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)12-6-8-13(9-7-12)17(14,15)16/h2-9H,1H3
SRUDIGLPGZXHEO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)