Documenti fondamentali
ALD00012
Sigma-Aldrich
Benzyl (E)-2-(2-oxobenzofuran-3(2H)-ylidene)acetate
95% (HPLC)
Scegli un formato
100 MG
CHF 8.30
CHF 8.30
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 8.30
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 8.30
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95% (HPLC)
Stato
flakes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C(C2=C(O3)C=CC=C2)/C3=O
InChI
1S/C17H12O4/c18-16(20-11-12-6-2-1-3-7-12)10-14-13-8-4-5-9-15(13)21-17(14)19/h1-10H,11H2/b14-10+
HXSOJKAKJXISCE-GXDHUFHOSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Building block used as a substrate in phosphine-catalyzed domino sequences. This versatile compound can be used to synthesize a wide scope of spirocyclic benzofuranone scaffolds.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)