AEM2A0544
Xion AEM-Pention-72-5CL
thickness 5 μm, L × W 10 cm × 10 cm
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Lungh. × largh.
10 cm × 10 cm
Spessore
5 μm
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3