Documenti fondamentali
A74009
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
≥99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥99%
Punto di fusione
210-215 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)