Documenti
A70755
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-nitrophenylsulfonyl)thiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Punto di fusione
222-226 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ncc(s1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O