Merck
A5877
Adrenochrome semicarbazone
Sinonimo/i:
2-(1,2,3,6-tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-6-oxoindol-5-ylidene)-hydrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolindione-5-semicarbazone, Adrenochrome monosemicarbazone, Carbazochrome, NSC 73742
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.23
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-717-0
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1CC(O)C2=C\C(=N/NC(N)=O)C(=O)C=C12
InChI
1S/C10H12N4O3/c1-14-4-9(16)5-2-6(12-13-10(11)17)8(15)3-7(5)14/h2-3,9,16H,4H2,1H3,(H3,11,13,17)/b12-6+
InChI key
XSXCZNVKFKNLPR-WUXMJOGZSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)