Documenti fondamentali
A35208
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl ether
99%
Scegli un formato
25 G
CHF 109.00
CHF 109.00
Spedizione prevista il01 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 109.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5OCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Beilstein:
1905622
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 109.00
Spedizione prevista il01 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. ebollizione
192 °C (lit.)
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
POSICDHOUBKJKP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Anders Dahlén et al.
Organic letters, 5(22), 4085-4088 (2003-10-24)
[reaction: see text]. SmI2/H2O/amine provides selective cleavage of unsubstituted allyl ethers in good to excellent yields. This method is therefore useful in deprotection of alcohols and carbohydrates.
Ralph Moser et al.
Organic letters, 12(1), 28-31 (2009-12-03)
Allylic phenyl ethers serve as electrophiles toward Pd(0) en route to a variety of allylic silanes. The reactions can be run at room temperature in water as the only medium using micellar catalysis.
M Mahmoudian et al.
Applied microbiology and biotechnology, 37(1), 28-31 (1992-04-01)
Eighteen newly isolated ethene- and propene-utilizing bacteria were screened for the ability to produce phenyl glycidyl ether, a common precursor for the synthesis of beta blockers, from phenyl allyl ether. These organisms included Aerococcus, Alcaligenes, Micrococcus and Staphylococcus spp. and