Key Documents
A12208
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethoxy-2-butanone
95%
Sinonimo/i:
3-Oxobutyraldehyde dimethylacetal, 3-Ketobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone, Acetylacetaldehyde dimethylacetal
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Beilstein:
1702372
Numero CE:
Numero MDL:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. eboll.
70-73 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)