A0786
Adipic semialdehyde methyl ester
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCC=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-10-7(9)5-3-2-4-6-8/h6H,2-5H2,1H3
FDNFXHCDOASWAY-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
R C Bernotas et al.
The Biochemical journal, 270(2), 539-540 (1990-09-01)
An improved, high-yield synthesis of the corresponding N-carboxypentyl derivatives of three iminoalditol glycosidase inhibitors has been developed for affinity chromatography enzyme purification. Reductive amination of 1-deoxynojirimycin (or its D-manno or D-galacto analogues) with methyl 5-formylvalerate and NaBH3CN at neutral pH