Documenti fondamentali
96950
Sigma-Aldrich
Z-D-Nle-ONp
purum, ≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Sinonimo/i:
Z-D-norleucine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.40
Beilstein:
6827081
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Attività ottica
[α]20/D +26±1°, c = 1% in DMF
Punto di fusione
63-67 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N2O6/c1-2-3-9-18(21-20(24)27-14-15-7-5-4-6-8-15)19(23)28-17-12-10-16(11-13-17)22(25)26/h4-8,10-13,18H,2-3,9,14H2,1H3,(H,21,24)/t18-/m1/s1
UFQPOFZGPUCSGU-GOSISDBHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)