96260
Z-Gly-Phe
≥99.0%
Sinonimo/i:
Z-glycyl-L-phenylalanine
About This Item
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +40±1°, c = 2.5% in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
125-132 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C19H20N2O5/c22-17(12-20-19(25)26-13-15-9-5-2-6-10-15)21-16(18(23)24)11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16H,11-13H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1
FLGYJBNDDWLTQR-INIZCTEOSA-N
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3