Documenti fondamentali
96098
Sigma-Aldrich
Z-D-Gln-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Z-D-glutamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.28
Beilstein:
2704471
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m1/s1
JIMLDJNLXLMGLX-SNVBAGLBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)